Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-109-200EA 1140 EUR InStock
ROCK600-109-200
Anti-GST Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GST
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité