Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-401-253EA 743 EUR InStock
ROCK600-401-253
Anti-APP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Affinity purified anti-beta amyloid detects beta amyloid in ELISA, IHC and IF. A 40-50 kD band consistent with a higher MW precursor is detected in western blot using whole tissue extracts from mouse brain.
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:50-1:200; Western Blot: 1:1000-1:5000; Immunochemistry: 1:50-1:200;
Type: Primary
Antigen: APP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité