Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-401-268EA 743 EUR InStock
ROCK600-401-268
Anti-AKT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This antibody is phospho specific for pS473 and is suitable for western blotting, immunochemistry (formalin-fixed paraffin-embedded sections), immunofluorescence and ELISA. By immunoblot a single band of the expected apparent molecular weight is obse

Recommended Dilutions: ELISA: 1:15000 - 1:60,000; Western Blot: 1:200 - 1:1000; Immunochemistry: 1:100 - 1:500;

Type: Primary
Antigen: AKT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-Terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité