Anti-MAD2L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-401-470EA 783 EUR InStock
ROCK600-401-470
Anti-MAD2L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This affinity purified antibody has been tested for use in ELISA, immunochemistry and western blot.  For western blotting HeLa whole cell lysates and nuclear extracts are suggested.  Reactivity in other immunoassays is unknown.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:7500 - 1:30,000; Western Blot: 1:500 - 1:2000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2000;
Type: Primary
Antigen: MAD2L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité