Anti-LAMB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-406-116EA 767 EUR InStock
ROCK600-406-116
Anti-LAMB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-Laminin biotin conjugated antibody is suitable for western blotting, IHC, IP and for ELISA and for use with streptavidin reporter reagents. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated below.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:100000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000; Immunoprecipitation: 1:100
Type: Primary
Antigen: LAMB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité