Anti-RFP Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-406-379EA 743 EUR InStock
ROCK600-406-379
Anti-RFP Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Polyclonal anti-RFP is designed to detect RFP and its variants. This antibody can be used to detect RFP by ELISA (sandwich or capture) for the direct binding of antigen.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:80,000; Western Blot: 1:2000 - 1:10000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:5000;
Restore with deionized water (or equivalent); 100 µl
Type: Tag
Antigen: RFP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Full length
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité