Anti-Cyanine Sheep Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK600-602-209EA 861 EUR InStock
ROCK600-602-209
Anti-Cyanine Sheep Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate))
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.
Recommended Dilutions:
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Tag
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: pan
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité