Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK605-710-125EA 493 EUR InStock
ROCK605-710-125
Anti-IgG (H+L) Donkey Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Secondary Donkey Anti-IgG (H&L) Reacts with Goat
Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Donkey
Isotype: IgG
Reactivity: Goat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité