Anti-IgG gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK610-4112EA 268 EUR InStock
ROCK610-4112
Anti-IgG gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Secondary Rabbit Anti-IgG (gamma chain) Reacts with Mouse
Recommended Dilutions: ELISA: 1:10000 - 1:50000; Western Blot: 1:1000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:500 - 1:2500;
Type: Secondary
Antigen: IgG γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: γ chain
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité