Anti-IgG (H+L) Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK611-6602EA 244 EUR InStock
ROCK611-6602
Anti-IgG (H+L) Sheep Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Secondary Sheep Anti-IgG (H&L) Reacts with Rabbit (Lapine)
Recommended Dilutions: ELISA: 1:300,000;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: Heavy and Light chain
Host: Sheep
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité