Anti-IgG gamma Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK617-106-012EA 382 EUR InStock
ROCK617-106-012
Anti-IgG gamma Goat Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Anti-Monkey IgG (gamma chain) biotin conjugated is suitable for use in immunoelectrophoresis, western-blot, competitive western-blot, ELISA and competitive ELISA assays.
Recommended Dilutions: ELISA: 1:20000 - 1:50000; Western Blot: 1:2000 - 1:5000; Immunochemistry: 1:1000 - 1:2500;
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml
Type: Secondary
Antigen: IgG γ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope: γ chain
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Monkey
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité