Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (Cy3.5®)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK700-112-098EA 976 EUR InStock
ROCK700-112-098
Anti-Biotin Goat Polyclonal Antibody (Cy3.5®)
Anticorps
Suitable for immunomicroscopy and flow cytometry or FACS analysis as well as other antibody based fluorescent assays requiring lot-to-lot consistency.

Recommended Dilutions: Immunofluorescence: 1:100-1:1000; Flow Cytometry: 1:200-1:1400; Flow Cytometry: 1:200-1:1400
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Tag
Antigen: Biotin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3.5®
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: pan

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité