Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-lambda light chain Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK709-1511EA 498 EUR InStock
ROCK709-1511
Anti-lambda light chain Goat Polyclonal Antibody (AP (Alkaline Phosphatase))
Anticorps
This product has been assayed against 1.0 µg of Human IgG in a standard capture ELISA using pNPP p-nitrophenyl phosphate code # NPP-10 as a substrate for 30 minutes at room temperature.

Recommended Dilutions: ELISA: 1:2000 - 1:10000; Western Blot: 1:500 - 1:2500; Immunochemistry: 1:200 - 1:1000;
Do not freeze!

Type: Secondary
Antigen: IgL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: AP (Alkaline Phosphatase)
Epitope: Light Chain
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité