Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgM Fc5µ Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)

Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK709-1931EA 431 EUR InStock
ROCK709-1931
Anti-IgM Fc5µ Goat Polyclonal Antibody (Texas Red®)
Anticorps
Secondary Goat Anti-IgM Fc5u Reacts with Human

Recommended Dilutions: FLISA: 1:10000 - 1:50000; Immunofluorescence: 1:1000 - 1:5000; Flow Cytometry: 1:500 - 1:2500
Restore with deionized water (or equivalent); 1.0 ml

Type: Secondary
Antigen: IgM Fc5µ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Texas Red®
Epitope: Fc5µ
Host: Goat
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité