Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: DREG-56]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK200-302-N72EA 665 EUR InStock
ROCK200-302-N72
Anti-SELL Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: DREG-56]
Anticorps
Anti-CD62L is useful for Flow Cytometry and Western Blot. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.
Recommended Dilutions:
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: SELL
Clonality: Monoclonal
Clone: DREG-56
Conjugation: FITC (Fluorescein isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité