Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: UCHL1]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK200-308-N71EA 665 EUR InStock
ROCK200-308-N71
Anti-PTPRC Mouse Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: UCHL1]
Anticorps
Anti-CD45RO is useful for Flow Cytometry, Immunoprecipitation, immunochemistry, Immunofluorescence, and Western Blot. Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 5 µl/test/1x10e5 to 1x10e8 cells;
Do not freeze! Light sensitive!
Type: Primary
Antigen: PTPRC
Clonality: Monoclonal
Clone: UCHL1
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité