Anti-CD69 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: H1.2F3]
Fournisseur: Rockland Immunochemicals
ROCK200-B08-N88EA 898 EUR InStock
ROCK200-B08-N88
Anti-CD69 Armenian Hamster Monoclonal Antibody (RPE (R-Phycoerythrin)) [clone: H1.2F3]
Anticorps
Anti-CD69 is useful for immunochemistry, Immunoprecipitation, and Flow Cytometry using mouse spleen cells, or an appropriate cell type (where indicated). Researchers should determine optimal titers for applications that are not stated.
Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 10 µl/10^6 cells (0.1 µg);
Do not freeze! Light sensitive!
Type: Primary
Antigen: CD69
Clonality: Monoclonal
Clone: H1.2F3
Conjugation: RPE (R-Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité