Anti-Pigeon Serum Albumin Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI029004EA 472 EUR InStock
USBI029004
Anti-Pigeon Serum Albumin Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pigeon Serum Albumin (Pigeon Serum Albumin)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité