Anti-ERH Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: United States Biological
USBI029146EA 405 EUR InStock
USBI029146
Anti-ERH Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERH (enhancer of rudimentary homolog (Drosophila))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité