Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACTN4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13A151]

Fournisseur: United States Biological
USBI029408EA 580 EUR InStock
USBI029408
Anti-ACTN4 Rabbit Monoclonal Antibody [clone: 13A151]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:10000; Immunochemistry: 1:100-1:250;; Immunoprecipitation: 1:10-1:100

Type: Primary
Antigen: ACTN4 (actinin, alpha 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A151
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité