Anti-DNP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A173]
Fournisseur: United States Biological
USBI029454EA 770 EUR InStock
USBI029454
Anti-DNP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A173]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: DNP (Dinitrophenol)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A173
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité