Anti-GSK3A Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 13A190]
Fournisseur: United States Biological
USBI029488EA 535 EUR InStock
USBI029488
Anti-GSK3A Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate)) [clone: 13A190]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GSK3A (glycogen synthase kinase 3 alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A190
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité