Anti-HELLS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI029494EA 614 EUR InStock
USBI029494
Anti-HELLS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Immunochemistry: 2?g/ml; Western Blot: 0.1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: HELLS (helicase, lymphoid-specific)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité