Anti-Histone H4, Dimethyl Symmetric Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI029505EA 750 EUR InStock
USBI029505
Anti-Histone H4, Dimethyl Symmetric Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Histone H4, Dimethyl Symmetric
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité