Anti-IGF2BP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI029512EA 857 EUR InStock
USBI029512
Anti-IGF2BP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IGF2BP3 (insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité