Anti-NES Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 13A210]
Fournisseur: United States Biological
USBI029552EA 627 EUR InStock
USBI029552
Anti-NES Mouse Monoclonal Antibody (PE (Phycoerythrin)) [clone: 13A210]
Anticorps
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: NES (nestin)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A210
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité