Anti-Neuronal Marker, Pan Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI029557EA 789 EUR InStock
USBI029557
Anti-Neuronal Marker, Pan Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Neuronal Marker, Pan
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité