Anti-UBE2E3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A225]
Fournisseur: United States Biological
USBI029634EA 625 EUR InStock
USBI029634
Anti-UBE2E3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A225]
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5 ?g/ml; Immunochemistry: 1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: UBE2E3 (ubiquitin-conjugating enzyme E2E 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A225
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité