Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A232]
Fournisseur: United States Biological
USBI029791EA 517 EUR InStock
USBI029791
Anti-GFP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13A232]
Anticorps
Recommended dilution: Immunofluorescence: 10-20 ?g/ml; Western Blot: 0.5-4?g/ml; Immunoprecipitation: 2-8?g/ml; Immunochemistry: 10-20 ?g/ml
Type: Tag
Antigen: GFP (green fluorescent protein)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A232
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité