Anti-NP-1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI029853EA 470 EUR InStock
USBI029853
Anti-NP-1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: ELISA: 2-4?g/ml; Western Blot: 0.5-1 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: NP-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité