Anti-PDGFB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI029863EA 450 EUR InStock
USBI029863
Anti-PDGFB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-4?g/ml
Type: Primary
Antigen: PDGFB (platelet-derived growth factor beta polypeptide)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité