Anti-SDF-1-alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: United States Biological
USBI029885EA 461 EUR InStock
USBI029885
Anti-SDF-1-alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended dilution: Western Blot: 0.5-1 ?g/ml; Neutralization: 2-10 ?g/ml
Type: Primary
Antigen: SDF-1-alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité