Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B12]
Fournisseur: United States Biological
USBI029934EA 590 EUR InStock
USBI029934
Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B12]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACTA2 (actin, alpha 2, smooth muscle, aorta)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité