Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B115]
Fournisseur: United States Biological
USBI030037EA 526 EUR InStock
USBI030037
Anti-ITGB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B115]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB2 (integrin, beta 2 (complement component 3 receptor 3 and 4 subunit))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B115
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité