Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B120]
Fournisseur: United States Biological
USBI030042EA 567 EUR InStock
USBI030042
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B120]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MS4A1 (membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B120
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité