Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B143]
Fournisseur: United States Biological
USBI030065EA 526 EUR InStock
USBI030065
Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B143]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD80 (CD80 molecule)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B143
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité