Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B162]
Fournisseur: United States Biological
USBI030084EA 526 EUR InStock
USBI030084
Anti-CDKN1C Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B162]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDKN1C (cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B162
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité