Anti-CHUK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B175]
Fournisseur: United States Biological
USBI030097EA 506 EUR InStock
USBI030097
Anti-CHUK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B175]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHUK (conserved helix-loop-helix ubiquitous kinase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B175
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité