Anti-EPHA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B252]
Fournisseur: United States Biological
USBI030174EA 506 EUR InStock
USBI030174
Anti-EPHA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B252]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPHA5 (EPH receptor A5)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B252
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité