Anti-GAB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B333]
Fournisseur: United States Biological
USBI030255EA 590 EUR InStock
USBI030255
Anti-GAB1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B333]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GAB1 (GRB2-associated binding protein 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B333
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité