Anti-GPI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B348]
Fournisseur: United States Biological
USBI030270EA 567 EUR InStock
USBI030270
Anti-GPI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B348]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPI (glucose-6-phosphate isomerase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B348
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité