Anti-HCK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B369]
Fournisseur: United States Biological
USBI030291EA 567 EUR InStock
USBI030291
Anti-HCK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B369]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HCK (hemopoietic cell kinase)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B369
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité