Anti-ERBB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B373]
Fournisseur: United States Biological
USBI030295EA 506 EUR InStock
USBI030295
Anti-ERBB2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B373]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ERBB2 (v-erb-b2 avian erythroblastic leukemia viral oncogene homolog 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B373
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité