Anti-HSPA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B390]
Fournisseur: United States Biological
USBI030312EA 526 EUR InStock
USBI030312
Anti-HSPA5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B390]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSPA5 (heat shock 70kDa protein 5 (glucose-regulated protein, 78kDa))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B390
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité