Anti-IHOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B404]
Fournisseur: United States Biological
USBI030326EA 540 EUR InStock
USBI030326
Anti-IHOG Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B404]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IHOG
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B404
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité