Anti-IL16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B410]
Fournisseur: United States Biological
USBI030332EA 506 EUR InStock
USBI030332
Anti-IL16 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B410]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL16 (interleukin 16)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B410
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité