Anti-INCENP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B418]
Fournisseur: United States Biological
USBI030340EA 590 EUR InStock
USBI030340
Anti-INCENP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B418]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INCENP (inner centromere protein antigens 135/155kDa)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B418
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité