Anti-INHA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B421]
Fournisseur: United States Biological
USBI030343EA 526 EUR InStock
USBI030343
Anti-INHA Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B421]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INHA (inhibin, alpha)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B421
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité