Anti-IRAK4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B423]
Fournisseur: United States Biological
USBI030345EA 590 EUR InStock
USBI030345
Anti-IRAK4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B423]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IRAK4 (interleukin-1 receptor-associated kinase 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B423
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Monkey, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité