Anti-KCNQ1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B436]
Fournisseur: United States Biological
USBI030358EA 590 EUR InStock
USBI030358
Anti-KCNQ1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B436]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KCNQ1 (potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: 13B436
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité